Learn More
Acetylvanillin, TRC
Codice prodotto. 30315038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315038 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18978025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylvanillin
CAS 881-68-5
Formula molecolare C10H10O4
Quantità 25 g
Sinonimo NSC 25863, NSC 8499, O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol Acetate, 4-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate, 4-O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C
IUPAC Name (4-formyl-2-methoxyphenyl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Peso formulazione 194.0579