Learn More
Acevaltrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494927
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494927 50 mg 50mg
16493936 25 mg -
16491668 5 mg 5mg
16469176 100 mg 100mg
16429258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16494927 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2070
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Acevaltrate
CAS 25161-41-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H32O10
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (208.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C)(C)OC(C)=O)O[C@@H]1[C@]2(CO2)[C@]([C@@H]3OC(CC(C)C)=O)([H])C(C(COC(C)=O)=CO3)=C1
Molecular Weight (g/mol) 480.5
Peso formulazione 480.5
Percent Purity 99.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only