Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 1500μg/mL |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 1500μg/mL |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 1500μg/mL |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 1500μg/mL |
| Phenol | 108-95-2 | 1500μg/mL |
| Bromophenol blue | 115-39-9 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Acid Extractable Matrix Spikes |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7, 87-86-5, 108-95-2, 115-39-9 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Nomi componenti o analita | 2-Chlorophenol (1500μg/mL),4-Chloro-3-methylphenol (1500μg/mL),4-Nitrophenol (1500μg/mL) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Elemento | 2-Chlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Nitrophenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantità | 1 mL |
Safety and Handling
- ACID EXTRACTABLE MATRIX SPIKES
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: chlorocresol, pentachlorophenol
Product intended for laboratory use only