Learn More
EKASTU Safety Acid Proof Hood for C 607 und SFERA
Codice prodotto. 10476981
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
giallo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore
10476981 giallo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10476981 Fornitore EKASTU Safety N. del fornitore 666971
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-04-2027
EKASTU Acid Proof Hood for C 607/SFERA covers the head and neck and features a mask aperture with lead-proof collar
Specifica
Product Type Cappuccio protettivo resistente a acido
Size universale
Materiale MD Meraklon
Colore giallo
Monouso no
Da utilizzare con (apparecchiatura) Maschera a pieno facciale C 607/Selecta (Classe 2), Maschera a pieno facciale SFERA (Classe 3)
Quantità un pezzo
Dimensioni (L x P x A) 25,5 x 3,5 x 39,0 cm
Peso (sistema metrico) Approx. 296 g
Tipo di cappa Cappuccio protettivo resistente a acido