Learn More
Acid Red 1, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17790619 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 17790619
Marca: Thermo Scientific Acros 198700050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Absorbance ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water; >250 lambda 530 - 534 nm, 0.02 g/l water
Materiale o nome chimico Acid Red 1
CAS 3734-67-6
Formula molecolare C18 H13 N3 Na2 O8 S2
Numero MDL 00003954
Sinonimo 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050
Informazioni di solubilità Soluble in water
Spettro a infrarossi Conforms
Molecular Weight (g/mol) 509.43
Perdita all'essiccatura ≤10 %
Imballaggio Glass bottle
Certificato di analisi Available
Colore Purple to Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder