Learn More
Acipimox, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16428216
Marca: Medchem Express HYB0283
MedChemExpress Acipimox (K-9321), a nicotinic acid analogue, is an antilipolytic compound. Acipimox stimulates leptin releas, inhibits lipolysis and suppresses systemic levels of free fatty acids (FFAs) and improves insulin sensitivity.
Acipimox (K-9321), a nicotinic acid analogue, is an antilipolytic compound. Acipimox stimulates leptin releas, inhibits lipolysis and suppresses systemic levels of free fatty acids (FFAs) and improves insulin sensitivity.
Specifica
Materiale o nome chimico Acipimox
CAS 51037-30-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6N2O3
Quantità 100 mg
Sinonimo K-9321
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (648.85 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (129.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C[N+]([O-])=C(C)C=N1)O
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.