Specifica
| Materiale o nome chimico | Acitretin |
| Quantità | 1 g |
| Punto di fusione | 223.0°C to 230.0°C |
| Peso formulazione | 326.43 |
| InChI Key | IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N |
| SMILES | COC1=CC(C)=C(\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C\C(O)=O)C(C)=C1C |
| IUPAC Name | (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 326.44 |