Learn More
Aclidinium Bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476396
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476396 100 mg -
16475968 10 mg 10mg
16442117 50 mg -
16418597 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16476396 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14144
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Aclidinium Bromide (LAS 34273; LAS-W 330) is a long-acting, inhaled muscarinic antagonist. Aclidinium Bromide has the potential for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Aclidinium Bromide (LAS 34273
Specifications
Materiale o nome chimico Aclidinium Bromide
CAS 320345-99-1
Colore Pink
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H30BrNO4S2
Quantità 100 mg
Sinonimo LAS 34273 LAS-W 330
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 564.55
Peso formulazione 564.55
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only