Learn More
Aclidinium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30137798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137798 1 g 1g
30012170 10 mg 10mg
30007663 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137798 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1901801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320345-99-1
Formula molecolare C26 H30 N O4 S2 . Br
Molecular Weight (g/mol) 564.55
Sinonimo 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-1-(3-phenoxypropyl)-, bromide (1:1), (3R)-, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-1-(3-phenoxypropyl)-, bromide, (3R)- (9CI), (3R)-(2-Hydroxy-2,2-dithien-2-ylacetoxy)-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane bromide, Aclidinium bromide, Genuair, LAS 34273, LAS-W 330
IUPAC Name [(3R)-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] 2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate;bromide
SMILES [Br-].OC(C(=O)O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2)(c4cccs4)c5cccs5
Specifica
Materiale o nome chimico Aclidinium Bromide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C26H30NO4S2.BrH/c28-25(26(29,23-9-4-17-32-23)24-10-5-18-33-24)31-22-19-27(14-11-20(22)12-15-27)13-6-16-30-21-7-2-1-3-8-21;/h1-5,7-10,17-18,20,22,29H,6,11-16,19H2;1H/q+1;/p-1/t20-,22-,27?;/m0./s1
Peso formulazione 563.08