missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOT12 Monoclonal Antibody (OTI2F10), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17507541
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17507541 30 μL 30µL
17587531 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17507541 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA502686S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

ACOT12 Monoclonal antibody specifically detects ACOT12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Specifica

Antigene ACOT12
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI2F10
Concentrazione 0.8 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene MGRN1
N. accesso geni O60291
Alias gene 1300004O04Rik; 4930449F15Rik; Acetyl-coenzyme A thioesterase; Acot12; Acyl-CoA thioester hydrolase 12; acyl-CoA thioesterase 12; Acyl-coenzyme A thioesterase 12; AV027244; Cach; CACH1; CACH-1; Cytoplasmic acetyl-CoA hydrolase 1; cytosolic acetyl-CoA hydrolase; hCACH-1; mCACH-1; rACH; rCACH-1; STARD15; StAR-related lipid transfer (START) domain containing 15; START domain-containing protein 15; THEAL
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombinant protein of human MGRN1 produced in HEK293T cell.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23295
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.