Learn More
ACP6 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600916 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600916 50 μg 50µL
18630106 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18600916 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP29916650ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ACP6 Polyclonal specifically detects ACP6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ACP6
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene acid phosphatase 6, lysophosphatidicPACPL1, Acid phosphatase-like protein 1, ACPL1acid phosphatase like 1, EC 3.1.3.2, LPAPlysophosphatidic acid phosphatase type 6
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human ACP6.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51205
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus