Learn More
Acridine, 97%
Codice prodotto. 11371367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371367 5 g 5g
11381367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01657.06
CAS: 260-94-6 | C13H9N | 179.222 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 260-94-6
Formula molecolare C13H9N
Molecular Weight (g/mol) 179.222
Numero MDL MFCD00005025
InChI Key DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
PubChem CID 9215
ChEBI CHEBI:36420
IUPAC Name acridine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Acridine
Punto di fusione 107°C to 111°C
Densità 1.005
Punti di ebollizione 346°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2713
Beilstein 120200
Indice di Merck 14,122
Peso formulazione 179.22
Percent Purity ≥98%