Learn More
Acridine, Mikromol™
Descrizione
Acridine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acridine |
| CAS | 260-94-6 |
| Nomi componenti o analita | Acridine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H9 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H |
| SMILES | c1ccc2nc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC Name | acridine |
| Vedi altri risultati |