Learn More
Acridine Orange Hemizinc Salt, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10667433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10667433 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10667433 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP11610
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Acridine Orange is suitable for microscopy and as a specific stain for DNA and RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acridine Orange Hemizinc Salt
Punto di fusione 165°C
CAS 10127-02-3
Coefficiente di estinzione 1100g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C17H20Cl3N3Zn
Numero MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Identificazione Pass Test
InChI Key VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC Name zinc;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine;trichloride
Molecular Weight (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Lambda max 488 to 492nm
Peso formulazione 369.94
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Amber Glass
N. indice colori 46005
Colore Orange
Quantità 10 g
Forma fisica Solid