Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acridine Orange, pure, ca. 55% dye content
Codice prodotto. 10531521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10531521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10531521 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 300910250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acridine Orange
Punto di fusione 165°C
CAS 10127-02-3
Odore Odorless
Formula molecolare C17H20Cl3N3Zn
Numero MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Numero UN 3143
N. indice colori 46005
Sinonimo 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, Basic Orange 14
Colore Brown/Red
Informazioni di solubilità Soluble in water
Quantità 25 g
InChI Key VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Forma fisica Powder
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC Name zinc;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridine-3,6-diamine;trichloride
Molecular Weight (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Peso formulazione 369.94
Percent Purity 55%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N,N,N',N'-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride, compound with zinc dichloride