Learn More
Acridine, TRC
Codice prodotto. 30137992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137992 5 g 5g
30137601 25 g 25g
17930965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1909005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 260-94-6
Formula molecolare C13 H9 N
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Sinonimo Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408
IUPAC Name acridine
SMILES c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Acridine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
Peso formulazione 179.0735
Percent Purity >95%