Learn More
Acriflavine Hydrochloride (>90%), TRC
Codice prodotto. 30138734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138734 1 g 1g
30132536 10 g 10g
30007740 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138734 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1910901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69235-50-3
Formula molecolare C27H27Cl3N6
Molecular Weight (g/mol) 541.9
Sinonimo Acriflavine Dihydrochloride, Acriflavinium Chloride, Flavacridine Hydrochloride, NSC 689003
IUPAC Name acridine-3,6-diamine;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chloride;dihydrochloride
SMILES NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C(C=C(N)C=C3)=[N+]2C.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C(C=C(N)C=C6)=N5.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Acriflavine Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
Peso formulazione 540.1363