Learn More
Acriflavine hydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50714
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
69235-50-3
C27H27Cl3N6
541.91
MFCD00069039
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
53393742
acridine-3,6-diamine;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chloride;trihydrochloride
Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
69235-50-3
C27H27Cl3N6
541.91
MFCD00069039
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
53393742
acridine-3,6-diamine;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chloride;trihydrochloride
Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Acriflavine hydrochloride, C27H28Cl4N6, CAS Number-69235-50-3, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acrifiavine hydrochloride, unii-1s73vw819c, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Acriflavine hydrochloride
Punto di fusione 260.0°C
Colore Brown-Red to Orange-Red
Perdita all'essiccatura 7% max. (105°C, 1 hr.)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g
Beilstein 22,I,65
Indice di Merck 15,115
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acriflavine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.