Learn More
Acriflavine hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11476081 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 11476081
Marca: MP Biomedicals 0219067510
Identificatori chimici
CAS 8063-24-9
Formula molecolare C27H27Cl3N6
Molecular Weight (g/mol) 541.91
Numero MDL MFCD00069039
InChI Key MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Euflavin, Trypaflavine
IUPAC Name 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridine-3,6-diamine dihydrochloride chloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Acriflavine hydrochloride
Nota nome Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein
Intervallo percentuale saggio 0.991
Peso formulazione 245.8
Colore Brown/Red
Quantità 10 g
Forma fisica Powder