Learn More
Cytiva Acro™ 50 Vent Devices with PTFE Membrane
Codice prodotto. 17124291
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
1/8 in. MNPT Connection
3/8 in. Straight Pipe Connection
Stepped Hose Barb Connection
Quantità:
18/Pk.
72/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 18
pezzi 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Stile ingresso Quantità unitSize
17124291 0.2 μm Stepped Hose Barb Connection 18/Pk. pezzi 18
17114291 0.2 μm Stepped Hose Barb Connection 72/Pk. pezzi 72
17154291 1 μm Stepped Hose Barb Connection 18/Pk. pezzi 18
17144291 0.45 μm Stepped Hose Barb Connection 18/Pk. pezzi 18
17134301 0.2 μm 1/8 in. MNPT Connection 18/Pk. pezzi 18
17144261 1 μm 1/8 in. MNPT Connection 18/Pk. pezzi 18
17144301 0.2 μm 3/8 in. Straight Pipe Connection 18/Pk. pezzi 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17124291 Fornitore Cytiva N. del fornitore 4251
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disposable filters ideal for the sterile venting of small containers and as an in-line gas filter.
  • Contain a hydrophobic PTFE membrane
  • Large effective filter area provides high flow rates and filters can be autoclaved several times ensuring low costs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 19.6 cm2
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso Stepped Hose Barb Connection
Quantità 18/Pk.
Diametro (sistema metrico) 50 mm