Learn More
Cytiva Acrodisc One™ PSF Syringe Filters with wwPTFE Membrane
Codice prodotto. p-7089694
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Materiale alloggiamento:
Polypropylene
Polypropylene GxF
Quantità:
1000/Pk.
25/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 200/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. Dimensione del poro Materiale alloggiamento Quantità unitSize
17134711 0.45 μm Polypropylene GxF 50/Pk., 200/Cs. pezzi 50
17144701 0.2 μm Polypropylene 50/Pk., 200/Cs. pezzi 50
17104711 0.45 μm Polypropylene 50/Pk., 200/Cs. pezzi 50
17184701 0.2 μm Polypropylene GxF 25/Pk., 200/Cs. pezzi 200
17174701 0.2 μm Polypropylene GxF 50/Pk., 200/Cs. pezzi 50
17114711 0.45 μm Polypropylene 25/Pk., 200/Cs. pezzi 200
17124711 0.45 μm Polypropylene 1000/Pk. pezzi 1000
17144711 0.45 μm Polypropylene GxF 25/Pk., 200/Cs. pezzi 200
17154701 0.2 μm Polypropylene 25/Pk., 200/Cs. pezzi 200
17154711 0.45 μm Polypropylene GxF 1000/Pk. pezzi 1000
17164701 0.2 μm Polypropylene 1000/Pk. pezzi 1000
17194701 0.2 μm Polypropylene GxF 1000/Pk. pezzi 1000
12 options
Codice prodotto. 17134711
Marca: Cytiva AP4919
Edge
Perform sample clean-up and preparation functions, ensuring the purest samples are analyzed in liquid chromatography, mass spectrometry, and ion chromatography applications. They utilize the water wettable PTFE (wwPTFE) membrane, a universal membrane for solvents and aqueous samples.
Acrodisc One PSF syringe filters offer the following advantages:
  • Extend UHPLC column life over 100 times compared to an unfiltered sample
  • Protect expensive instrument detectors and columns
  • Contribute minimal extractable material that contaminates critical data
  • Available pre-filters produce lower back pressure and higher flow rates for easier sample filtration costs and the expenses associated with downtime for maintenance and recalibration
Especificaciones
Materiale (membrana) wwPTFE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 3.9 cm2
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) <125 μL
Materiale alloggiamento Polypropylene GxF
Quantità 50/Pk., 200/Cs.
Temperatura (sistema metrico) max 55°C
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.