Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filters with PVDF Membrane
Syringe Filter with hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
167.00€ - 3405.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Area di filtraggio | 3.9 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Temperatura (sistema metrico) max | 82°C |
Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17144671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4408 |
0.45 μm | 50/Pk. | PVDF |
167.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17194671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4500 |
0.45 μm | 1000/Pk. | PVDF |
2890.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17184691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4793 |
0.2 μm | 50/Pk. | Glass Fiber, PVDF |
199.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17114671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4308 |
0.45 μm | 1000/Pk. | Glass Fiber, PVDF |
2890.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17104701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4796 |
0.2 μm | 50/Pk. | PVDF |
174.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17114701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4797 |
0.2 μm | 1000/Pk. | PVDF |
3250.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17124671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4309 |
0.45 μm | 25/AutoPack Tubes | Glass Fiber, PVDF |
785.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17134671
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4310 |
0.45 μm | 50/Pk. | Glass Fiber, PVDF |
184.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17174691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4792 |
0.2 μm | 25/AutoPack Tubes | Glass Fiber, PVDF |
870.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17194691
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4794 |
0.2 μm | 1000/Pk. | Glass Fiber, PVDF |
3405.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
- For research use only
Specifica
Non-sterile | |
Polypropylene | |
25 mm |
3.9 cm2 | |
82°C |