missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Acrodisc™ PSF Syringe Filters with Versapor Membrane

Codice prodotto. 17134661
Cambia vista
Click to view available options
:
10 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17134661 10 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17134661 Fornitore Cytiva N. del fornitore AP4001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Syringe filters for use in cell culture and other sensitive biological research.

  • Meets aqueous sample filtration needs
  • Designed for laboratory applications only
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo di filtro Hydrophilic
Materiale (membrana) Acrylic Copolymer
Dimensione del poro 10 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 3.9 cm2
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) <125 μL
Materiale alloggiamento Polypropylene
Quantità 50/Pk., 200/Cs.
Temperatura (sistema metrico) max 55°C
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.