Learn More
Cytiva Acrodisc™ Syringe Filters with Glass Fiber Filter
Codice prodotto. 17134341
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000/Pk.
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 50
pezzi 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17134341 50/Pk. pezzi 50
17174341 1000/Pk. pezzi 1000
17144341 - pezzi 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17134341 Fornitore Cytiva N. del fornitore 4523
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples.
  • For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Borosilicate Glass Fiber
Dimensione del poro 1 μm
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Polypropylene
N. per custodia 200/Cs.
Quantità 50/Pk.
Diametro (sistema metrico) 25 mm