Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PVDF Membrane
Hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
177.00€ - 2905.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PVDF |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 3.9 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <100 μL |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17174301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4408 |
0.45 μm | 50/Pk. |
177.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17164301
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4406 |
0.2 μm | 50/Pk. |
177.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4500 |
0.45 μm | 1000/Pk. |
2905.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104341
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4520 |
0.2 μm | 1000/Pk. |
2905.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
Specifica
PVDF | |
3.9 cm2 | |
Polypropylene | |
25 mm |
Non-sterile | |
<100 μL | |
82°C |