Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Supor™ Membrane and Modified Acrylic Housing
These syringe filters are ideal for biological and general research.
2620.00€ - 3490.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PES |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Modified Acrylic |
N. per confezione | 1000/Pk. |
Temperatura (sistema metrico) max | 55°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17134381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4653 |
0.45 μm | 32 mm |
2945.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4506 |
0.2 μm | 25 mm |
2695.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4509 |
0.8 μm | 25 mm |
2695.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17104391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4661 |
1.2/0.45 μm | 32 mm |
3490.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4662 |
5 μm | 32 mm |
3285.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124391
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4668 |
0.1 μm | 25 mm |
2875.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17154381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4655 |
0.2 μm | 32 mm |
3285.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17164331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4504 |
0.8/0.2 μm | 25 mm |
3080.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184331
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4508 |
0.45 μm | 25 mm |
2965.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17184381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4659 |
0.8/0.2 μm | 32 mm |
2620.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194381
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4660 |
1.2 μm | 32 mm |
3285.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Superior flow rates and higher throughputs than competitive devices
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
PES | |
Modified Acrylic | |
55°C |
Non-sterile | |
1000/Pk. |