Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Versapor™ Membrane
For use in cell culture and other sensitive biological research.
254.00€ - 2875.00€
Specifica
Materiale (membrana) Acrylic Copolymer (Hydrophilic)
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
17194321
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4487
0.45 μm 25 mm 75/Pk.
254.00€
pezzi 75
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17194311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4459
0.8 μm 13 mm 100/Pk.
685.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17114331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4489
5 μm 25 mm 75/Pk.
254.00€
pezzi 75
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17154271
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4189
0.8 μm 25 mm 75/Pk.
254.00€
pezzi 75
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17124361
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4568
0.8 μm 25 mm 1000/Pk.
2875.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17134321
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4473
0.45 μm 4 mm 1000/Pk.
635.00€
pezzi 250
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17104331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
4488
1.2 μm 25 mm 75/Pk.
254.00€
pezzi 75
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Meets aqueous sample filtration needs
  • Designed for laboratory applications only
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Acrylic Copolymer (Hydrophilic)