Learn More
Cytiva Acrodisc™ Unit with Mustang E Membrane
Codice prodotto. 17124761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17124761 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17124761 Fornitore Cytiva N. del fornitore MSTG25E3
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Acrodisc™ Unit for removing endotoxins from water, buffers, neutral sugars, and certain biological solutions.
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Mustang E
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Imballaggio Blister Pack
Quantità 10/Pk.
Diametro (sistema metrico) 25 mm