Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Capsules with Supor™ Membrane
Codice prodotto. 17114251
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1/0.1 μm
0.2/0.2 μm
0.8/0.2 μm
0.8/0.45 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
17114251 0.8/0.2 μm Pezzo
17134251 0.8/0.45 μm Pezzo
17154251 0.2/0.2 μm Pezzo
17174251 0.1/0.1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17114251 Fornitore Cytiva N. del fornitore 12992
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
AcroPak Capsules for buffers, tissue culture media, and other biological fluids.
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
  • Designed for research applications only
  • Gamma-irradiated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 0.8/0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 1000 cm2
Stile uscita Stepped Hose Barb
Quantità 1/Ea.