Learn More
Cytiva™ AcroPak™ 1500 Capsules with Supor™ Membrane
Descrizione
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
- Designed for research applications only
- Gamma-irradiated
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
| Dimensione del poro | 0.8/0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 1500 cm2 |
| Stile uscita | 1/2 in. Hose Barb |
| Quantità | 1/Ea. |