Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Supor™ EKV Membrane
AcroPak 20 Filters are designed to add convenience to small- and medium-volume filtration (sterile and non-sterile).
88.60€ - 116.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Area di filtraggio | 20 cm2 |
Stile uscita | Stepped Hose Barb |
Quantità | 3/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17164231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12246 |
Non-sterile |
88.60€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17174231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12247 |
Sterile |
116.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Supor membrane has high flow rates and throughputs, and is ideal for solutions where low protein binding is required. Not recommended for use with some ketones
- Efficiently processes up to 2 L of chemical and biological fluids
- Sterilization by gamma irradiation eliminates potential contamination by EtO residuals
- Upstream vent prevents vapor lock
- Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions such as serum-containing media are processed
Specifica
Hydrophilic PES | |
20 cm2 | |
3/Pk. |
0.2 μm | |
Stepped Hose Barb |