Learn More
Cytiva AcroPak™ 400 Capsules with Fluorodyne™ II Membrane
Codice prodotto. 17164241
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
17164241 0.2 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17164241 Fornitore Cytiva N. del fornitore 12478
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AcroPak™ 400 Capsule with Fluorodyne II (PVDF) membrane that is compatible with aqueous solvents and other organic solvents.
  • Double layer sterilizing membrane enhances reliability
  • Upstream air vent prevents vapor lock
  • Manufactured without the use of adhesives to minimize extractables
  • Pre-sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PVDF
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 400 cm2
N. per confezione 1/Ea.
Stile uscita Stepped Hose Barb