Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 384-well Filters Plates, 100 μL
AcroPrep™ 384-well Filter Plates are ideal for use in high volume, high throughput sample prep applications.
551.00€ - 995.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Quantità | 10/Pk. |
Volume (sistema metrico) | 80 μL |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Tipo | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Tipo | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17144471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5078 |
Omega (Modified PES) | Short Tips | 30 kDa |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17184471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5084 |
Supor (PES) | Long Tips |
735.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5085 |
Supor (PES) | Short Tips |
745.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5073W |
Borosilicate Glass Fiber | Short Tips |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5076 |
Omega (Modified PES) | Short Tips | 10 kDa |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17134471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5077 |
Omega (Modified PES) | Long Tips | 10 kDa |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17154471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5079 |
Omega (Modified PES) | Long Tips | 30 kDa |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17164471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5080 |
Omega (Modified PES) | Short Tips | 100 kDa |
995.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17174471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5081 |
Omega (Modified PES) | Long Tips | 100 kDa |
970.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17104471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5072 |
Borosilicate Glass Fiber | Long Tips |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17104481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5086 |
Supor (PES) | Short Tips |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Plates are constructed from chemically-resistant, biologically-inert polypropylene with a clear polystyrene lid
- This product is for research applications only
Specifica
Polypropylene | |
Non-sterile | |
10/Pk. | |
80 μL |