Learn More
Pall AcroPrep™ 384-well Filters Plates, 100 μL
AcroPrep™ 384-well Filter Plates are ideal for use in high volume, high throughput sample prep applications.
Marca:  Pall 5072
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85500kg
Codice prodotto. 17104471
  • 565.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Plates are constructed from chemically-resistant, biologically-inert polypropylene with a clear polystyrene lid
  • This product is for research applications only
Specifica
Specifica
Natural
Borosilicate Glass Fiber
Non-sterile
Long Tips
Polypropylene
1.0 μm
10/Pk.
80 μL