Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 96 Filter Plates, 1 mL
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
262.00€ - 355.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Quantità | 5/Pk. |
Volume (sistema metrico) | 900 μL (Sample) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17154461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5053 |
3.0/0.2 μm | Glass Fiber (Borosilicate Glass Without Binder), Bio-Inert (Modified Low Protein-Binding Nylon) |
329.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5051 |
1.0 μm | Glass Fiber (Borosilicate Glass Without Binder) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17164461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5055 |
0.2 μm | PTFE |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17184461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5063 |
0.8 μm | Mustang S |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17174461
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5056 |
0.45 μm | PTFE |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Non-sterile | |
5/Pk. | |
900 μL (Sample) |