Learn More
Cytiva AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Aqueous Filtration
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
205.00€ - 505.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Materiale alloggiamento | Polypropylene Housing |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17114601
|
Cytiva
8019 |
0.2 μm | 350 μL | Supor (PES) |
320.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17194611
|
Cytiva
8119 |
0.2 μm | 1 mL | Supor (PES) |
205.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17164631
|
Cytiva
8231 |
1.0 μm | 2 mL | Borosilicate Glass w/o Binder, Supor (PES) |
205.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17134601
|
Cytiva
8027 |
30 to 40 μm | 350 μL | Polypropylene/Polyethylene Non-woven Media |
505.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17154601
|
Cytiva
8031 |
1.0 μm | 350 mL | Borosilicate Glass w/o Binder, Supor (PES) |
213.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17104621
|
Cytiva
8127 |
30 to 40 μm | 1 mL | Polypropylene/Polyethylene Non-woven Media |
233.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17134621
|
Cytiva
8131 |
1.0 μm | 1 mL | Borosilicate Glass w/o Binder, Supor (PES) |
205.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17154631
|
Cytiva
8227 |
30 to 40 μm | 2 mL | Polypropylene/Polyethylene Non-woven Media |
297.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Non-sterile | |
Polypropylene Housing |