Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for DNA Purification
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
205.00€ - 388.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Borosilicate Glass w/o Binder |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene Housing |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17164601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8032 |
350 μL |
388.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17144621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8132 |
1 mL |
205.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Borosilicate Glass w/o Binder | |
Non-sterile | |
Polypropylene Housing |