Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Protein Purification
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
308.00€ - 429.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Polypropylene Housing
Quantità 10/Pk.
Volume (sistema metrico) 350 μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Materiale (membrana) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Materiale (membrana) Prezzo Quantità e disponibilità  
17144601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
8029
0.45 μm Supor (PES)
308.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17114611
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
8039
1.2 μm Supor (PES)
320.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17124601
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva (formerly Pall Lab)
8022
0.8 μm Mustang Q
429.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Non-sterile
Polypropylene Housing
10/Pk.
350 μL