Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, Bacteriological grade
Codice prodotto. 12357153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12357153 1kg 1kg
12367153 250 g 250g
15129303 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12357153 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 443570010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Microbial media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma In polvere
Grado Bacteriological
Product Type Agar
Da utilizzare con (applicazione) Microbial media
Tipo di imballaggio Flacone in plastica
Quantità 1kg