Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel di silice per cromatografia su colonna, da 0.060 a 0.200 mm, 60Å
Codice prodotto. p-70217 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
1kg
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10723203 30 kg 30kg
10730941 1 kg 1kg
15678625 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10723203 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 240370300
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Per cromatografia su colonna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Quantità 30 kg
Tipo Gel di silice
Materiale Gel di silice
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08