Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 98.5%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Acrylamide is an organic amide compound mainly used to as a monomer in the synthesis of polyacrylamide
- Acrylamide is formed in foods containing carbohydrates in its composition, mainly when these foods are fried, grilled or baked
Applications
- In laboratory experiments acrylamide participates in chemical reactions as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide compounds
- For molecular usage, this compound can be used as a carrier and is involved in the precipitation of small amounts of DNA
- In molecular experiments it is used in gel electrophoresis, including western blot, and SDS-PAGE, to separate proteins and macromolecules based on their size and charge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acrylamide |
| Forma fisica | Crystals or Crystalline Powder |
| Punti di ebollizione | 125.0°C (25.0 mmHg) |
| Punto di fusione | 82.0°C to 86.0°C |
| Densità | 1.1220g/mL |
| Colore | White |
| Quantità | 10 kg |
| Punto d'infiammabilità | 138°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Acrylamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide