Learn More
Acrylamide, 98+%
Codice prodotto. 11423377
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11423377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17157.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide is used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides, which finds application as water-soluble thickeners in waste water treatment, gel electrophoresis, ore processing and dyes production. In molecular biology, it is used as a carrier as well as involved in the precipitation of small amounts of DNA. It plays an important role as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acrylamide is used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides, which finds application as water-soluble thickeners in waste water treatment, gel electrophoresis, ore processing and dyes production. In molecular biology, it is used as a carrier as well as involved in the precipitation of small amounts of DNA. It plays an important role as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Air and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with acids, bases, oxidizing agents, reducing agents, iron and iron salts, copper, aluminum, brass and free radical initiators.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-06-1
Formula molecolare C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC Name prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide
Punto di fusione 82°C to 85°C
Densità 1.322
Punti di ebollizione 125°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 138°C (280°F)
Odore Odorless
Quantità 500 g
Numero UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,129
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 71.08
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide