Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 99.5%, Molecular Biology Grade
Codice prodotto. 15487439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487439 1 kg 1kg
15477439 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15487439 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66184.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide solution is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Also used for preparing slab gel gradients for PAGE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acrylamide solution is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Also used for preparing slab gel gradients for PAGE.
Solubility
Partly soluble in water.
Notes
Air and Light Sensitive, store in dark and away form light. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-06-1
Formula molecolare C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC Name prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide
Punto di fusione 82°C to 85°C
Colore White
Densità 1.322 g/mL
Punti di ebollizione 125°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 138°C (280°F)
Odore Odorless
Formula lineare CH2=CHCONH2
Quantità 1 kg
Numero UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,129
Informazioni di solubilità Partly soluble in water.
Peso formulazione 71.08
Percent Purity 99.5%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Powder