Learn More
Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1 (40% Solution/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10214963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10214963 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10214963 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP14061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.85€
    74.10€ / 1L
    Risparmia 15.75€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Acrylamide Solution is premixed for 5% cross-linking and is suitable for DNA sequencing and separation of low-molecular-weight proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1
Nota nome 40% Solution
Forma fisica Liquid
CAS 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5
Conducibilità 10μmhos max.
Colore Colorless
Quantità 1 L
DNasi DNase free
Imballaggio Polypropylene Bottle
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Formula molecolare C3H5NO
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC Name prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Elettroforesi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylamide : Bis-Acrylamide 19:1 (40% Solution/Electrophoresis)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide