Learn More
Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1 (40% Solution/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 30117569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30117569 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30117569 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP14101
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Acrylamide Solution is premixed for 2.6% cross-linking and is suitable for separation of high-molecular-weight proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1
Nota nome 40% Solution
Forma fisica Liquid
CAS 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5
Conducibilità 10μmhos max.
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Polypropylene Bottle
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Formula molecolare C3H5NO
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC Name prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Electrophoresis