Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, electrophoresis grade, 99+%
Descrizione
Acrylamide is used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides, which finds application as water-soluble thickeners in waste water treatment, gel electrophoresis, ore processing and dyes production. In molecular biology, it is used as a carrier as well as involved in the precipitation of small amounts of DNA. It plays an important role as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide is a water-soluble, odorless, white crystalline powder
- This compound polymerizes in the presence of free radicals to generate gels whose pore-size may be regulated by manipulating the relative concentrations of this mixture of compounds
Applications
- Polyacrylamide gels are widely used in biochemistry, forensic chemistry, genetics, molecular biology, and biotechnology to separate proteins or nucleic acids, according to their electrophoretic mobility
- Because of their higher resolution compared to other gels, polyacrylamide gels are also used in the analysis of smaller RNA species from mixed samples
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acrylamide |
| Punto di fusione | 82°C to 85°C |
| Densità | 1.322 |
| Punti di ebollizione | 125°C (25 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 138°C (280°F) |
| Odore | Odorless |
| Formula lineare | CH2=CHCONH2 |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN2074 |
| Beilstein | 605349 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Acrylamide, electrophoresis grade
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide