Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide 19:1, for biochemistry, 40% mix solution in water
Codice prodotto. 10430052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10430052 500 mL 500mL
10708552 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10430052 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 330205000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Materiale o nome chimico Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1
Forma fisica Liquid
Acido acrilico 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS min. % 59.0
CAS max % 61.0
Conducibilità 3μS/cm Max.
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C3H5NO
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC Name prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Biochemical