Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide 29:1, for biochemistry, 40% mix solution in water
Codice prodotto. 10152961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10152961 500 mL 500mL
10245481 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10152961 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 330215000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, is a water soluble compound that cross-links to produce polyacrylamide gels that are widely used in chromatography and the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide is a water-soluble, odorless, white crystalline powder
  • This compound polymerizes in the presence of free radicals to generate gels whose pore-size may be regulated by manipulating the relative concentrations of this mixture of compounds
Applications
  • Polyacrylamide gels are widely used in biochemistry, forensic chemistry, genetics, molecular biology, and biotechnology to separate proteins or nucleic acids, according to their electrophoretic mobility
  • Because of their higher resolution compared to other gels, polyacrylamide gels are also used in the analysis of smaller RNA species from mixed samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Materiale o nome chimico Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
Forma fisica Liquid
Acido acrilico 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS min. % 59.0
CAS max % 61.0
Conducibilità 3μS/cm Max.
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C3H5NO
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC Name prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Biochemical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 29:1, 40% mix solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide