Learn More
Heathrow Scientific™ Acrylic 3-Place Pipette Stand
Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators ProdottiDescrizione
- Acrylic construction
- Classic 3-place pipette stand
- Designed to hold most major pipette brands
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità | Pipettes |
| Materiale | Acrylic |
| Posizioni | 3 |
| Forma | Z-shaped |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.3 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Vedi altri risultati |