Learn More
Heathrow Scientific™ Acrylic 4-Place Pipette Stand
Codice prodotto. 10122952 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
10122952 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    47.37€ / pezzi 1
    Risparmia 3.63€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Leans back on an angle so there is no danger of pipettes falling out. Acrylic 4-Place Pipette Stand grasps the pipettes in two places for secure hold.
  • Acrylic construction
  • Classic 4-place pipette stand
  • Designed to hold most major pipette brands
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Pipettes
Materiale Acrylic
Posizioni 4
Forma Z-shaped
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Altezza (sistema imperiale) 8.1 in.
Diametro (sistema metrico) apertura Upper: 25 mm; Lower: 20 mm
Product Type Pipette Stand
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 20.64 cm
Larghezza (sistema metrico) 17.2 cm